Learn More
Cytiva Gel preparati ExcelGel per SDS-PAGE
Separation Range: 15 to 40 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Marca: Cytiva 80126101
833.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21959" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33840kg
Descrizione
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
- Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
- Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
- ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
Specifica
Polyester | |
Immobiline DryStrip Gels | |
0.05 cm | |
Homogeneous Page | |
15 kDa | |
25-well | |
Pellicola in poliestere | |
6% T/3% C | |
0.019 in. | |
4.3 in. | |
11 cm | |
9.8 in. | |
25 cm |
ExcelGel precast gels for SDS-PAGE | |
12.5% | |
Tris-acido acetico | |
Protein | |
Denaturing | |
Chimica analitica, elettroforesi orizzontale per la ricerca di proteine denaturate SDS | |
6/Pk. | |
Da 2 ° a 8 °C | |
4.3 in. | |
110 mm | |
9.8 in. | |
25 cm |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 90% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 90% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.