Learn More
Cytiva ExcelGel 15%, Tris-Acetate, plus Ethylene Glycol, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Codice prodotto. 11763339 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Pozzetti:
25-well
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11763339
Marca: Cytiva 80126201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Separation Range: 3 to 8 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cassette Material Polyester
Da utilizzare con (apparecchiatura) Immobiline DryStrip Gels
Gel Percentage 15%
Gel Thickness 0.5 mm
Gel Type Tris-Acetate, plus Ethylene Glycol
Product Type Homogeneous Page
Separation of Protein
Separation Range 3 to 8 kDa
Separation Type Denaturing
Pozzetti 25-well
Da utilizzare con (applicazione) Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins
Materiale Polyester Film
Peso molecolare 71.08
Quantità 6/Pk.
Zona di impilaggio 7.5% T/3% C
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
Spessore (sistema imperiale) 0.019 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) gel 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 9.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 25 cm