Learn More
Cytiva ExcelGel DNA Analysis Kit
Provide fast, easy, high resolution and reproducible manual analysis of DNA fragments in polyacrylamide gels
Marca: Cytiva 17-1198-07
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54400kg
Descrizione
Kits are intended for use with Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System. Provide more reliable results than those obtained with agarose electrophoresis: optimal separation range is 50-500 base pairs (bp), with resolution of 6-8 bp in the 100–200 bp range.
- Achieve high throughput with precast gels with 48 preformed 5-7μL sample wells
- DNA fragments can be visualized in about 120 minutes
- Silver staining following separations yields high senstivity and permanent documentation of results
- Gel dimensions: 250 x 110 x 0.5 mm
- Gels offers long shelf life--up to 24 months
ExcelGel™ (12.5% gel) Kit
- Offers the convenience of a ready-to-use gel; no need to handle buffer and rehydration solutions
- Used in a variety of DNA techniques: SSCP, RAPD, and VNTR
- Includes five ExcelGel 48S gels and 12 buffer strips, and instructions
Specifica
Multiwell | |
100 to 1500 bp | |
Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System | |
ExcelGel 48S |
Precast Gel | |
48-well | |
Five ExcelGel 48S gels with 48 5 to 7μL wells, six anode Buffer strips and six cathode Buffer strips and manual | |
1 Each |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- EUH208-Contiene Acrylamide. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale..
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale..
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide