Learn More
METTLER TOLEDO™ XPR Excellence Micro-Analytical Balance
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Capacità:
121 g, 220 g
Modello:
XPR226DR
Leggibilità:
0.005 mg, 0.1 mg
Tempo di stabilizzazione:
2 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
METTLER TOLEDO Excellence XPR Micro-Analytical Balances, successor to the XPE Micro-Analytical Balances, are highly precise in determining the mass of very fine samples. Product models include XPR56, XPR56DR, XPR36, XPR36DR, and XPR226DR.
- Balance Type: XPR Excellence Micro-Analytical Balances
- Readability: 0.001 mg (XPR56), 0.001/0.01 mg (XPR56DR), 0.001mg (XPR36), 0.001/0.01 mg (XPR36DR), 0.005/0.01mg (XPR226DR)
- Connection Type: USB-B (to device); RS232 (integrated/optional); USB-A (to device); Bluetooth (optional); Ethernet (LAN)
- Display: Two displays- the Main and SmartView Terminals
Key Features:
- 0.001/0.01 mg readability
- 2 draft shields
- 1-step dosing
- LabX Compatible
- StatusLight™, LevelControl
- StaticDetect
- Hanging weigh pan
- Password protection
- Leveling guidance
- Supports 21 CFR Part 11 (LabX compatible)
- User management
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | USB (4), LAN (1) |
| Capacità | 121 g, 220 g |
| Tipo di display | Color TFT Touchscreen |
| Leggibilità | 0.005 mg, 0.1 mg |
| Linearità | 0.10 mg |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | XPR226DR |
| Ripetibilità | 0.010 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 2 sec. |
| Tipo | Bilancia analitica |
| Vedi altri risultati |