Learn More
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Include:
w/Circulation pump
w/out Circulation pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
- Shaking device option
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Capacità (sistema metrico) | 45 L |
| Certificazione/Conformità | CE, VDE, GS |
| Display | Digital LED |
| Da utilizzare con (applicazione) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Include | w/out Circulation pump |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | WNE 45 |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 95°C |
| Risoluzione temperatura | ±0.1°C |
| Vedi altri risultati |