Learn More
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Codice prodotto. 10633913 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Include:
w/Circulation pump
w/out Circulation pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10633913
Marca: Memmert™ WNE14
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Specifica
Tipo di unità di controllo Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Capacità (sistema metrico) 14 L
Certificazione/Conformità CE, VDE, GS
Display Digital LED
Da utilizzare con (applicazione) For mining, food and beverage, temperature control
Include w/out Circulation pump
Materiale Stainless Steel
Modello WNE 14
Temperatura massima (sistema metrico) 95°C
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Lunghezza (sistema metrico) 578 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 350 mm
Larghezza (sistema metrico) 436 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 290 mm
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Altezza (sistema metrico) interno 140 mm
Depth (Metric) Interior 350 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 19 kg
Peso (sistema metrico) 15 kg
Tensione 230 V
Wattage 1.8 kW
Frequenza 50/60 Hz