Learn More
Excelta™ Pinzette di precisione Excelta™ con punte finissime
Codice prodotto. 11793266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.8 cm
Stile punta:
Punta extra fine di precisione
Materiale:
Acciaio inox
Precisione:
alta
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11793266
Marca: Excelta™ 3C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Precision Tweezers with Very Fine Points for general assembly or light magnification.
  • Very fine points for work under magnification or handling very fine wires and components
  • Antimagnetic stainless steel, Magnetic stainless steel or Carbon Steel
  • Overall length: 4.25 to 4.75 in.
Specifica
Stile punta Punta extra fine di precisione
Progettazione 3C
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Product Type Pinzette elettroniche
Quantità (N. per custodia) Confezioni singole
Altezza corpo (sistema imperiale) 0.015 in.
Altezza corpo (sistema metrico) 0.03 cm
Precisione alta
Spessore 0.06 pollici
Larghezza (sistema imperiale) corpo 0.32 in.
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.0066 in.
Larghezza (sistema metrico) corpo 0.8 cm
Larghezza (sistema metrico) punta 0.016 cm
Spessore (sistema imperiale) punta 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) punta 0.1 mm
Stile High-precision
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.