Learn More
Excelta™ Pinzette di precisione Excelta™ con punte finissime
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.8 cm
Stile punta:
Punta extra fine di precisione
Materiale:
Acciaio inox
Precisione:
alta
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Very fine points for work under magnification or handling very fine wires and components
- Antimagnetic stainless steel, Magnetic stainless steel or Carbon Steel
- Overall length: 4.25 to 4.75 in.
Specifica
Specifica
| Stile punta | Punta extra fine di precisione |
| Progettazione | 3C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.25 in. |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.8 cm |
| Product Type | Pinzette elettroniche |
| Quantità (N. per custodia) | Confezioni singole |
| Altezza corpo (sistema imperiale) | 0.015 in. |
| Altezza corpo (sistema metrico) | 0.03 cm |
| Precisione | alta |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.