Learn More
Excelta™ Pinzette di precisione Excelta™ con punte diritte medie resistenti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.06 cm
Materiale:
Acciaio al carbonio
Precisione:
alta
Progettazione:
00D
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Strong tips for long life
- Anti-magnetic stainless steel or Carbon Steel
Specifica
Specifica
| Stile punta | Punta resistente dritta e zigrinata |
| Progettazione | 00D |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.06 cm |
| Product Type | Pinzette elettroniche |
| Quantità (N. per custodia) | Confezioni singole |
| Altezza corpo (sistema imperiale) | 0.015 in. |
| Altezza corpo (sistema metrico) | 0.03 cm |
| Precisione | alta |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.