Learn More
Eppendorf™ Termoblocco intercambiabile
Codice prodotto. 10344651 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.5 mL Tubes
1.5mL tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10344651
Marca: Eppendorf™ 5361000015
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessories for ThermoStat plus/thermoMixer plus
  • Compact, bench top thermostat with thermoblocks for 0.2mL, 0.5mL, 1.0mL, 2.0mL tubes and microtitre plates designed to provide a high degree of flexibility for a multitude of applications
  • Programmable temperature and run time for special applications
  • GLP compliant
  • RS232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24 Reaction Vessels 0.5mL with Work Rack and Cool Pack 0°C
Capacità 0.5 mL Tubes
No. of Places 24
Tipo Block