Learn More
Exo1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16430967
Marca: Medchem Express HY112670
MedChemExpress Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Exo1 is a chemical inhibitor of the exocytic pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico Exo1
CAS 75541-83-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H12FNO3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (91.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC=C(F)C=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 273.26
Peso formulazione 273.26
Percent Purity 99.81%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.