missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Exodus-2/CCL21 Protein, Human
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Quantità | 10 μg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Peso molecolare | Approximately 12.2 kDa |
| Sinonimo | rHuExodus-2/CCL21∣ C-C motif chemokine 21∣ SLC∣ SCYA21 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto