Learn More
EXOG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | EXOG |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16831115
|
Proteintech
21523-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16821115
|
Proteintech
21523-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18.Specifica
| EXOG | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q8C163, Q9Y2C4 | |
| 208194, 301062, 9941 | |
| EXOG Fusion Protein Ag16122 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EXOG |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Endo G like 1, ENDOGL1, ENDOGL2, Endonuclease G like 1, ENGL, ENGL a, ENGL B, EXOG, Nuclease EXOG, mitochondrial | |
| EXOG | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |