missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EXOSC3 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-22261G
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
EXOSC3 Polyclonal antibody specifically detects EXOSC3 in Human, Mouse, Chicken samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| EXOSC3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| bA3J10.7, CGI-102, exosome complex exonuclease RRP40, exosome component 3MGC15120, exosome component Rrp40, hRrp-40, hRrp40p, p10Rrp40p, Ribosomal RNA-processing protein 40, RP11-3J10.8, RRP40MGC723 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 225 and 275 of human Exosome Component 3 using the numbering given in entry NP_057126.2 (GeneID 51010). | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 51010 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Chicken | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto