Learn More
EXOSC3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 660.00€
Specifica
| Antigene | EXOSC3 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30227970
|
Novus Biologicals
NBP3-35177-100ul |
100 μL |
660.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30229580
|
Novus Biologicals
NBP3-35177-20ul |
20 μL |
229.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
EXOSC3 Polyclonal antibody specifically detects EXOSC3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpecifica
| EXOSC3 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 51010 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| bA3J10.7, CGI-102, exosome complex exonuclease RRP40, exosome component 3MGC15120, exosome component Rrp40, hRrp-40, hRrp40p, p10Rrp40p, Ribosomal RNA-processing protein 40, RP11-3J10.8, RRP40MGC723 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-275 of human EXOSC3 (NP_057126.2).,, Sequence:, MAEPASVAAESLAGSRARAARTVLGQVVLPGEELLLPEQEDAEGPGGAVERPLSLNARACSRVRVVCGPGLRRCGDRLLVTKCGRLRHKEPGSGSGGGVYWVDSQQKRYVPVKGDHVIGIVTAKSGDIFKVDVGGSEPASLSYLSFEGATKRNRPNVQVGDLIYGQFVVANKDMEPEMVCIDSCGRANGMGVIGQDGLLFKVTLGLIRKLLAPDCEIIQEVGKLYPLEIVFGMNGRIWVKAKTIQQTLILANILEACEHMTSDQRKQIFSRLAES | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |