Learn More
EXOSC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | EXOSC3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.19 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16804054
|
Proteintech
15062-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16894044
|
Proteintech
15062-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
EXOSC3 is component of the exosome 3′->5′ exoribonuclease complex and is required for the 3′ processing of the 7S pre-RNA to the mature 5.8S rRNA.Specifica
| EXOSC3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q7TQK4, Q9NQT5 | |
| 313243, 51010, 66362 | |
| EXOSC3 Fusion Protein Ag7065 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EXOSC3 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CGI 102, EXOSC3, exosome component 3, hRrp 40, hRrp40p, p10, RP11 3J10.8, RRP40, Rrp40p | |
| Exosc3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |