Learn More
EXOSC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Abnova PAB30057.100uL
Codice prodotto. 16167510
  • 624.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human EXOSC3.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifica
Specifica
EXOSC3
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human EXOSC3.
In PBS (2% sucrose, 0.09% sodium azide).
CGI-102/MGC15120/MGC723/RP11-3J10.8/RRP40/Rrp40p/bA3J10.7/hRrp40p/p10
Rabbit
Affinity purification
RUO
51010
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Unconjugated
Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (4-8 ug/mL) Western Blot (0.2-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
NM_016042
EXOSC3
A synthetic peptide corresponding to internal region of human EXOSC3.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only (RUO)