Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HEK293 cell line)
Codice prodotto. 18624410 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μL Vials
6 x 30 μg Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 18624410
Marca: Novus Biologicals™ NBP311684180ug
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentrazione LYOPH
Quantità 6 x 30 μg Vials