Learn More
BINDER™ Certificato di calibrazione, espansione
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER MK 56, MK 240, MK 115, MK 720
Dispositivi BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
Dispositivi BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Dispositivi BINDER MKT 115, MKT 240, MKT 720
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Each additional measurement at an additional measuring point or set of values
- Extension
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER MK 56, MK 240, MK 115, MK 720 |
| Descrizione | Espansione per il certificato di calibrazione - per temperatura, per ampliamento della misurazione al centro dello spazio utile con una ulteriore temperatura di prova |
| Punti di calibrazione | 1 punto di misura |
| Duration | 60 to 120 min. |
| Tipo di calibrazione | Misurazione della temperatura |
| Product Type | Certificato di calibrazione, espansione |