Learn More
Kartell™ Vassoi per provette in polistirene espanso
Click to view available options
Posizioni:
96
119
250
Diametro (sistema metrico) apertura:
8.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For storage of large quantities of test tubes.
- Molded finger recesses to aid lifting
- Features deep holes to provide stability for test tubes and vials
- Stable, lightweight and stackable
- Available in different sizes to meet laboratory needs
Specifica
Specifica
| Product Type | Vassoi per provette per analisi |
| Descrizione | Hole depth: 15 mm |
| Capacità | Tubes (8.5 mm) |
| Materiale | Polistirene espanso |
| Posizioni | 250 |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vassoi molto utili per grandi quantità di provette per analisi |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 220 x 32 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 8.5 mm |