Learn More
Ohaus™ Explorer™ Analytical Balance
Codice prodotto. p-7158837 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
EX224/AD
EX224M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15379032
Marca: Ohaus™ 30061995
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High-performance, high-capacity, precise analytical scale with superior shock, spill, and splash resistance.
  • Intelligent performance
    • Optimized linearity and repeatability specifications and enhanced vibration filtering for better balance stability.
  • Intuitive operation
    • Large color touch-screen display, icon-driven application software that features 14 unique application modes, and a 3 level adjustable angle display make Explorer the easiest to use, most advanced balance in its class today.
  • Ingenious design
    • The base and display separate for maximum flexibility in any work area. Draftshield models isolate the weighing chamber to enhance stability and speed results while offering maximum accessibility to the weighing chamber through top-mounted side doors or through the versatile top door that flips or slides open. Hands-free entry is available with optional automated side doors.
  • Practical features
    • Explorer has up to four user-programmable touchless sensors to minimize cross contamination and wear and tear normally associated with repeated touching of the balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione AutoCal™ - Automatic
Tipo di collegamento RS232 (Included)USB (Included)Ethernet (Available as an Accessory)
Descrizione Electronic Balance, EX224M/AD
Capacità 220 g
Tipo di display Full-color 5.7 in VGA, Touchscreen
Leggibilità 0.100000 mg
Include AC Adapter, RS232, USB, draftshield
Lingue Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX)
Linearità 0.000200 g
Materiale ABS Top Housing, Stainless Steel Pan, Glass Draftshield
Modello EX224/AD
Ripetibilità 0.000100 g
Tempo di stabilizzazione 2.000 sec.
Dimensioni (L x P x A) 393.00 x 230.00 x 350.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 393.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.10 in.
Larghezza (sistema metrico) 230.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 90 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.80 in.
Altezza (sistema metrico) 350.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.50 in.
Profondità (sistema metrico) 393.00 mm