Learn More
Ohaus™ Explorer Analytical Balances
Codice prodotto. 15399032 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
320 g
Modello:
EX324M
EX324M/AD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15399032
Marca: Ohaus™ 30061996
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in high-performance balances. Ohaus™ Explorer Analytical Balances simplify even the most complex laboratory measurements.
Ohaus™ Explorer™ has advanced applications to simplify even the most complex laboratory measurements. Whether it's determining the difference between initial and residual weights or calculating the density of solids and liquids, the Explorer™ eliminates the need for time consuming manual calculations and data logging. The high resolution display and innovative user interface make balance setup and application use effortless. All 3 decimal place balances come with glass draft shield.
  • High resolution multi-lingual color VGA touch display with icons for simple operation
  • Programmable multi-functional touch free sensors for cleanliness, speed and safety
  • Multiple application modes plus library for storage of personal application settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Capacità 320 g
Tipo di display Full-color VGA Graphic Touchscreen Display, 4-wire
Leggibilità 0.0001 g
Dimensioni display 90 H × 195 W x 154 mm D
Intervallo di umidità 80% Max. up to 30°C/86°F Decreasing Linearly
Include Terminal, weighing base, 90mm weighing platform, w
Linearità ±0.0002 g
Materiale ABS Plastic, Stainless Steel, Glass
Modello EX324M/AD
Ripetibilità ±0.0001 g
Deriva sensibilità 1.5 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione ≤3 sec.
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Carico del test 300 g, OIML E2 or ASTM Class 1
Tipo Analytical and Precision Balance
Modalità di pesatura Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm
Peso (sistema metrico) 6.9 kg
Peso (sistema metrico) di spedizione 9.6 kg
Requisiti elettrici AC Adapter Input: 100/240 VAC 0.6 A 50/60 Hz
Amperaggio 0.6 A
Frequenza 50/60 Hz