Learn More
OHAUS™ Explorer™ Precision Balances
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Modello:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Tempo di stabilizzazione:
≤1.5 sec.
≤1 sec.
Dimensione campione:
220 g
420 g
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ampio display touch-screen a colori
- Software applicativo con interfaccia a icone dotato di 14 esclusive modalità applicative
- Visualizzazione angolare regolabile a 3 livelli
- Specifiche per linearità e ripetibilità ottimizzate di recente
- Filtraggio vibrazioni potenziato per una migliore stabilità della bilancia
- Tutti i modelli sono dotati di serie di calibrazione interna automatica AutoCal™
- Impostazioni di filtraggio 3 x 3 che assicurano risultati di pesatura veloci e stabili
- Base e display separati per la massima flessibilità in qualsiasi area
- I modelli con copertura isolano la camera di pesatura per migliorare i risultati di velocità e stabilità, offrendo al contempo la massima accessibilità alla camera di pesatura mediante gli sportelli laterali montati in alto o il versatile sportello superiore ribaltabile o scorrevole
- L'accesso a mani libere è disponibile con gli sportelli laterali automatizzati opzionali
- Porte di comunicazione di facile accesso (USB, RS232) e 3°slot per porta di comunicazione (Ethernet o 2a RS232)
- GLP e GMP con data e ora, trasferimento diretto dei dati
- Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro con sportello ribaltabile, coperchio sostituibile
- Copertura a 3 sportelli con pannelli amovibili sui modelli da 0.1 mg e 1 mg con copertura leggera
- Display a design modulare con angolazione regolabile (con attacco su base, parete o torre opzionale)
- Calibrazione interna automatica AutoCal
- Funzione di indicazione del livello con spia
- Impostazioni per ambiente e stampa automatica selezionabili
- Gancio integrato per pesata da sotto
- Coperchio protettivo
- Interruttore di blocco software
- Display touch-screen VGA a colori da 14.5 cm (diagonale) ad alta risoluzione con tastiera QWERTY e tastierino numerico e indicatore di capacità di pesatura
Applicazioni
Pesatura (17 unità + unità personalizzate), conteggio parti, pesatura percentuale, pesatura dinamica/di animali, controllo pesatura, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, costo ingredienti, regolazione pipetta, peso lordo/netto/tara
Specifica
Specifica
| Interfaccia di automazione | Touch screen |
| Certificazione/Conformità | NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, |
| Tipo di collegamento | RS-232, USB, Optional Ethernet or 2nd RS232 |
| Capacità | 2200 g |
| Tipo di display | Display grafico a colori |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Formato | Grammi, milligrammi, chilogrammi, carati, once, on |
| Include | Schermatura automatica a 3 sportelli, calibrazione |
| Linearità | ±0.02 g |
| Materiale | Plastica ABS, acciaio inox, vetro |
| Vedi altri risultati |