Learn More
Ohaus™ Explorer Precision Balances
Codice prodotto. 11840123 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
420 g
1.1 kg
4.2 kg
10.2 kg
Modello:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11840123
Marca: Ohaus™ 83021358
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in high-performance balances. Ohaus™ Explorer Precision Balances simplify even the most complex laboratory measurements.
Ohaus™ Explorer™ has advanced applications to simplify even the most complex laboratory measurements. Whether it's determining the difference between initial and residual weights or calculating the density of solids and liquids, the Explorer™ eliminates the need for time consuming manual calculations and data logging. The high resolution display and innovative user interface make balance setup and application use effortless. All 3 decimal place balances come with glass draft shield.
  • High resolution multi-lingual color VGA touch display with icons for simple operation
  • Programmable multi-functional touch free sensors for cleanliness, speed and safety
  • Multiple application modes plus library for storage of personal application settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Capacità 4.2 kg
Tipo di display Full-color VGA Graphic Touchscreen Display, 4-wire
Leggibilità 0.001 g
Include Terminal, weighing base, 180 x 210mm weighing plat
Linearità ±0.02 g
Materiale ABS Plastic, Stainless Steel, Glass
Modello EX4202M
Ripetibilità ±0.01 g
Deriva sensibilità 3 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione ≤1 sec.
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Carico del test 4 kg, OIML F1 or ASTM Class 2
Tipo Precision Balance
Modalità di pesatura Weighing, parts counting, percent weighing, checkw
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 190 x 200 mm
Peso (sistema metrico) 4.3 kg
Requisiti elettrici AC Adapter Input: 100/240VAC, 0.6A, 50 to 60Hz
Amperaggio 0.6 A
Frequenza 50/60 Hz