Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro Balances
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modello:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Descrizione
- Prestazioni intelligenti per applicazioni che richiedono altissima precisione
- Il software intuitivo assicura un'esperienza utente decisamente moderna
- Struttura concepita per una maggiore praticità d'uso
- Display grafico VGA a colori (diagonale da 5.7 pollici), touch screen resistivo a 4 fili
- Tastiera QWERTY e tastierino numerico per l'immissione rapida di dati GLP e GMP e altri dati applicativi
- Adattatore c.a. (incluso)
- Porte di comunicazione di facile accesso tra cui 2 unità come porta USB e RS232 e una terza porta opzionale per RS232 o Ethernet
- Uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale
- Funzione di trasferimento dati
- Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro anti-statico con sportello ribaltabile
- Modelli con coperchio sostituibile e sportello automatico come opzione
- Sistema di calibrazione interna AutoCal™ completamente automatico
- Tempo di stabilizzazione veloce
- Quattro sensori touchless
- Modelli con ionizzatore incorporato con sportello automatico
- Fino a 14 lingue operative
- Funzione SALVA su USB, interruttore di blocco menu
- Staffa di sicurezza, gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia
- Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
- Indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico e sottocarico e standby automatico
- Modalità applicative: Pesatura, pesatura percentuale, conteggio parti, controllo pesatura, pesatura dinamica/di animali, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, regolazione pipetta, SQC
- Unità di misura: grammi, milligrammi, carati, grani, once, once troy, pennyweight, momme, tical, msg, tola, unità personalizzate 1, unità personalizzate 2, unità personalizzate 3
- Applicazioni: laboratori di ricerca, farmacia, installazioni industriali leggere, aule
Order Info
Modelli OIML disponibili.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
| Descrizione | Bilancia analitica |
| Capacità | 120, 220 g |
| Tipo di display | Full-color VGA Graphic Display |
| Leggibilità | 0.01, 0.1 mg |
| Linearità | ±0.1 mg |
| Materiale | Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan |
| Modello | EX225D |
| Tempo di stabilizzazione | 0.1 mg: ≤3 sec., 0.01 mg: ≤8 sec. |
| Tipo | Semi-micro Balance |
| Vedi altri risultati |