Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro Balances
Codice prodotto. 15476091 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modello:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 15476091
Marca: Ohaus™ 30218998
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get the balance that combines extremely accurate weighing results with intelligent performance. Built for sophisticated, professional weighing, the Ohaus Explorer Semi-Micro Balance has been designed with innovative technology to ensure that your very specific weighing results are accurate.
  • Prestazioni intelligenti per applicazioni che richiedono altissima precisione
  • Il software intuitivo assicura un'esperienza utente decisamente moderna
  • Struttura concepita per una maggiore praticità d'uso
  • Display grafico VGA a colori (diagonale da 5.7 pollici), touch screen resistivo a 4 fili 
  • Tastiera QWERTY e tastierino numerico per l'immissione rapida di dati GLP e GMP e altri dati applicativi
  • Adattatore c.a. (incluso)
  • Porte di comunicazione di facile accesso tra cui 2 unità come porta USB e RS232 e una terza porta opzionale per RS232 o Ethernet 
  • Uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale 
  • Funzione di trasferimento dati
  • Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro anti-statico con sportello ribaltabile 
  • Modelli con coperchio sostituibile e sportello automatico come opzione
  • Sistema di calibrazione interna AutoCal™ completamente automatico
  • Tempo di stabilizzazione veloce
  • Quattro sensori touchless
  • Modelli con ionizzatore incorporato con sportello automatico
  • Fino a 14 lingue operative
  • Funzione SALVA su USB, interruttore di blocco menu
  • Staffa di sicurezza, gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia 
  • Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
  • Indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico e sottocarico e standby automatico
  • Modalità applicative: Pesatura, pesatura percentuale, conteggio parti, controllo pesatura, pesatura dinamica/di animali, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, regolazione pipetta, SQC
  • Unità di misura: grammi, milligrammi, carati, grani, once, once troy, pennyweight, momme, tical, msg, tola, unità personalizzate 1, unità personalizzate 2, unità personalizzate 3
  • Applicazioni: laboratori di ricerca, farmacia, installazioni industriali leggere, aule
Order Info
Modelli OIML disponibili.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 61010-1, IEC 61010-1
Descrizione Bilancia analitica
Capacità 52, 120 g
Tipo di display Full-color VGA Graphic Display
Leggibilità 0.01 mg/0.1 mg
Linearità ±0.1 mg
Materiale Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Modello EX125D
Tempo di stabilizzazione 0.1 mg: ≤3 sec., 0.01 mg: ≤8 sec.
Tipo Semi-micro Balance
Dimensioni interne (L x P x A) 350 x 230 x 393 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 80 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Tensione Ingresso adattatore CA: da 100 a 240 V CA 0.6 A 50