Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor per ossigeno a prova di esplosione Classe 1, Div 1 0-25% con sensore della durata di oltre 10 anni
Codice prodotto. 16248821
Cambia vista
Click to view available options
Warranty:
2 Year after ETD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Warranty Dimensione della confezione
16248821 2 Year after ETD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16248821 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il monitor a prova di esplosione per la carenza di ossigeno Air Check è destinato per l'utilizzo in ambienti che richiedono involucri di Classe I, divisione 1, Gruppo B, C, D e divisione 2, Gruppo E, F, G. Questo monitor è progettato specificamente per non essere una fonte di accensione. Si abbina con il nostro robusto sensore allo zirconio della durata di 10 anni.
    • Involucro EX Classe I, Divisione 1, Gruppo B, C, D e Divisione 2, Gruppo E, F, G
    • Vita media del sensore lunga (oltre 10 anni)
    • Due soglie relè regolabili a 19,5% e 18,0%
    • Non richiede manutenzione
    • Display digitale, uscita analogica 4-20mA
    • Nessuna deriva dovuta a temporali o a variazioni della pressione barometrica
    • Staffe per montaggio a parete
    • Pompa per il campionamento del flusso fino a 30 metri integrata
    • Caratteristiche
    • Un monitor per O2 a prova di esplosione è destinato per l'utilizzo in ambienti che richiedono involucri di Classe I, divisione 1, Gruppo B, C, D e divisione 2, Gruppo E, F, G. Questo monitor è progettato specificamente per non essere una fonte di accensione. È ideale per l'uso in spazi dove sono presenti gas altamente infiammabili, tra cui le strutture che utilizzano gas criogenici per l'inertizzazione, compreso l'azoto, o gli stabilimenti che usano alte concentrazioni di ossigeno. Su richiesta possiamo anche adattare questo monitor affinché sia sicuro per l'uso in ambienti di classe II, misura particolarmente adatta per gli spazi che presentano polveri o particelle altamente infiammabili. Questo monitor utilizza un sensore all'ossido di zirconio della durata di oltre 10 anni.
    • Disponibile anche in configurazioni della polvere di Classe II. Contattare PureAire per ulteriori informazioni.
    • Marchio CE
    • Perché scegliere PureAire?
    • Come azienda leader nel settore del monitoraggio dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
    • Per quali gas può essere utilizzato un monitor per O2 a prova di esplosione?
    • I monitor per ossigeno di PureAire possono essere utilizzati per azoto, argon, CO2 ed elio.
Caratteristiche
  • Il monitor per ossigeno a prova di esplosione offre il rilevamento di carenze di O2 a lunga durata. I monitor per ossigeno di PureAire sono progettati per essere affidabili, convenienti, a bassa manutenzione e forniscono un monitoraggio continuo per una media di 10 anni e oltre.
  • Ideale per l'uso in locali classificati elettricamente, spazi ristretti, shelter per analizzatori, stabilimenti petrolchimici, stoccaggio di gas criogenici e ambienti che richiedono campionamenti remoti. Il monitor per ossigeno EX è in grado di rilevare perdite di gas inerti quali azoto, elio e argon. Il monitor per ossigeno a prova di esplosione può rilevare perdite di gas a temperature fino a -40°C.
  • Il monitor è dotato di display locale di facile lettura, LED visivi e allarme sonoro. Il monitor per ossigeno può essere collegato ai sistemi di allarme antincendio per avvisare tutti i dipendenti.
  • Il sensore allo zirconio non è sensibile alle variazioni di temperatura, umidità o pressione atmosferica (compresi i temporali). A differenza di altri monitor per ossigeno, non sono necessari sensori sostitutivi, poiché la nostra azienda utilizza un sensore allo zirconio anziché un sensore elettrochimico monouso della durata media di 1-2 anni. Il software funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, controllando l'elettronica e i componenti. Eventuali errori o incongruenze sono riportati sul display.
  • Installando il monitor per ossigeno a prova di esplosione di PureAire, è possibile risparmiare fino a 400 euro all'anno e ridurre il processo di sostituzione dei sensori che richiede un sacco di tempo.
  •  
Warranty
3 years
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 5.25 in.
Profondità (sistema metrico) 134 mm
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 6.625 x 5.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Intervallo di umidità 0-95% RH
Temperature Range (Metric) -40 to +55°C
Tensione 24 VDC / 300mA
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 12 lb.
Peso (sistema metrico) 5.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 6.625 in.
Larghezza (sistema metrico) 168 mm