Learn More
Fisherbrand™ Guanti in nitrile con polsino alto
Codice prodotto. p-3702997 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15662357
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Scegli un guanto dall'eccezionale durata e protezione. I guanti in nitrile con polsino alto Fisherbrand™ hanno un maggiore spessore, sono completamente testurizzati per offrire sempre una presa sicura e sono testati per l'uso con farmaci chemioterapici.
Scegli un guanto dall'eccezionale durata e protezione. I guanti in nitrile Extended Cuff Fisherbrand™ hanno un maggiore spessore, sono completamente testurizzati per offrire sempre una presa sicura e sono testati per l'uso con farmaci chemioterapici.
La formulazione extra-spessa da 6mil offre eccezionale durata e maggiore protezione.
  • Non talcati
  • Finitura completamente testurizzata per una presa perfetta da asciutti e da bagnati
  • Ambidestri e non sterili, con bordino salvagoccia
  • Testati per l'uso con farmaci chemioterapici
  • Lunghezza: 12 pollici (30.5 cm)
  • Spessore: 6 mil (palmo), 7 mil (dita), 4.5 mil (bordino)
  • Verde
Certifications
Con certificazione QMS ISO 9001; omologazione 510K per uso medico negli USA
Compliance
Conforme agli standard ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578; approvazione per uso medico FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO9001 QMS, NFPA
AQL 1.5
Colore Foglia di tè
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Powdered Non talcati
Size Small
Sterilità Non sterili
Spessore (sistema imperiale) 6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm