Learn More
Fisherbrand™ Extended-Length Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11987734 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
Lift-off Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1632
Codice prodotto. 11987734
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extended length tips are ideal for difficult-to-reach samples
  • Easily reach the bottom of long tubes
  • Minimize pipet contamination by preventing pipet shaft from contacting the tube or vessel
  • Natural color
  • Certified by independent laboratory– Nonsterile: RNase, DNase, DNA, and Pyrogen Free; Sterile: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR Inhibitor, and Pyrogen Free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 200 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91 mm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free
Formato Lift-off Rack
Stile punta Universal
Imballaggio LR, 8 x 204
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene