Learn More
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for SN55
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SN55 Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory
- With integrated Pt100 sensor
- For models with SingleDISPLAY
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SN55 Sterilizer |
| Include | Integrated Pt100 Sensor |