Learn More
Digi-Sense Temperature Probe Thermocouple Extension Cable, Miniature
Codice prodotto. 11790979 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
7.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11790979
Marca: Digi-Sense 0850535
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
  • Maximum temperature: 221°F (105°C).
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Temperatura (sistema metrico) 105°C
Tipo Thermocouple Probe
Temperatura (sistema imperiale) 221°F
Lunghezza (sistema imperiale) 24.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 7.5 m