Learn More
Memmert™ Extension of DAkkS Factory Calibration for SN260plus
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extension of DAkkS calibration at Memmert factory by an additional freely selectable temperature value according to method C (DKD-R 5-7)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SN260plus Sterilizer |
| Product Type | Factory Calibration Extension |