Learn More
Buerkle™ Extension Rod
Codice prodotto. 10175372 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
1000 mm
Colore:
Gray
Pure White
Silver
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ChemoSampler
Mole Drill Sampler
PTFE Scoop
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10175372
Marca: Buerkle™ 53800506
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Extension Rod makes it possible to take samples from various depths.
  • Seven different drill bits are available, each of which is designed for a particular soil type
  • For various applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Extension Rod
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione Equipment for PharmaPicker
Colore Silver
Finitura Electro-polished
Da utilizzare con (apparecchiatura) PharmaPicker Pharma Sampler
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm