Learn More
Heidolph™ Extension Tube
Codice prodotto. 10371012 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
1.42 mm
2.79 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.05 mm
3.22 mm
4.59 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10371012
Marca: Heidolph™ 5252002500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ Extension Tube is durable and non-toxic.
  • High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
  • Non-toxic, biocompatible.
  • Very low gas permeability.
  • Well suited to acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA (21 CFR 177.2600), USP Class VI, GLP, Pharmacopoea and Europaea
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.42 mm
Materiale Thermoplastic
Diametro (sistema metrico) esterno 3.22 mm
Spessore (sistema metrico) 0.9 mm
Da utilizzare con Pump
Da utilizzare con (applicazione) High Fatigue Strength, Non-Toxic, Biocompatible, Very Low Gas Permeability, Well-Suited to Acids and Bases.
Min. Operating Temperature (Metric) 40°C
Sterilità Non-sterile
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide, Irradiation
Altezza (sistema metrico) 7.0 m Water
Permeabilità del gas Very low
Limiti Additives may migrate.
Pressione massima Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Livello di vuoto Excellent
Max. Operating Temperature (Metric) 75°C
Product Type Extension Pump Tubing