Learn More
Heidolph™ Extension Tube
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
1.42 mm
2.79 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.05 mm
3.22 mm
4.59 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
- Non-toxic, biocompatible.
- Very low gas permeability.
- Well suited to acids and bases.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Materiale | Thermoplastic |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.05 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.9 mil |
| Da utilizzare con | Multi-Channel Pumps |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Altezza (sistema metrico) | 7 m Water |
| Pressione massima | 0.5 / 1.5 bar |
| Vedi altri risultati |