Learn More
Sartorius™ External Adjusting Weight Without DKD Calibration Certificate
Codice prodotto. 10225461 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Mass: 30g ± 0.3mg
Codice prodotto. 10225461
Marca: Sartorius™ YSS4300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test weight weight set for special weighing instruments
  • 5 g, 50 g and 5 kg in wooden case, 30 g in a plastic container
  • Calibration weight 30 g ± 0.3mg
  • DAkkS Certificate
  • Special, non-magnetizable steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DAkkS Certificate
Descrizione Calibration weights
Materiale Special Steel, Non-magnetizable
Peso (sistema metrico) 5 g, 50 g, 5 kg, 30 g calibration weight