Learn More
JULABO™ External Pt100 Sensor
Codice prodotto. 10214632
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10214632 600 mm Pezzo
10462101 300 mm Pezzo
2 options
Codice prodotto. 10214632
Marca: JULABO™ 8981013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel external Pt100 sensor, for use with a wide variety of JULABO™ water baths, recirculating coolers, and refrigerated and heating circulators.
  • Stainless Steel sensor
  • 3 m cable with 4-pin Lemosa plug
  • For use with a wide variety of JULABO™ products:
    • Shaking Water Baths
    • Water Baths
    • Recirculating Coolers
    • Heating Circulators
    • Refrigerated Circulators
Specifica
Descrizione External Pt100 sensor
Da utilizzare con (apparecchiatura) JULABO™ Dyneo & Presto systems having external Pt100 capability
Materiale Stainless Steel with PTFE coating
Size Cable: 3 m
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Diametro (sistema metrico) 6 mm