Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Codice prodotto. 12627041
Click to view available options
Size:
7.5
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12627041
Marca: Ansell™ 87950110BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Extra protection for heavy duty applications.
  • Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti felpati standard.
  • Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti,alcool, alcali e grassi.
  • Lattice naturale 100% senza cariche riempitive. Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.
  • Clorurati: per una presa migliore e una maggiore resistenza alle sostanze chimiche.
  • Floccatura di cotone 100%. Rende un guanto pesante più morbido e confortevole. Aiuta ad assorbire la sudorazione.
  • AQL: 0,65 (EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Stile 87-950
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Straight
Materiale rivestimento interno Cotton Flocking
Quantità 144Pack
Resistente a Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
Serie 87-950
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis