Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in lattice di gomma naturale arancioni Extra™ serie 87-955
Codice prodotto. 11716564
Click to view available options
Size:
10
11
6.5 to 11
7.5
8
9
Dimensione della confezione:
12 paia
pezzi 144
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11716564
Marca: Ansell™ 87955100BP
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Provides for heavy duty handling where sensitivity is also required. Ansell Extra™ 87-955 Series Orange Natural Rubber Latex Immersion Gloves offer extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalies and fats.
  • 50% thicker than standard flocklined gloves
  • Chlorinated for better grip and increased chemical resistance
  • 100% natural rubber with no fillers for excellent resistance to mechanical hazards
  • 100% cotton flocking for softness, comfort and increased absorption
  • Ideal for chemical processing and preparation and maintenance of plant and heavy equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Lattice in gomma naturale
Materiale polso Lattice in gomma naturale
Coating Material Lattice in gomma naturale
Latex Free No
Product Type Guanti a immersione
Size 10
Stile 87-955
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
Colore polso guanto Arancione
Stile polso guanto Polsino dritto
Materiale rivestimento interno Floccatura del cotone
Quantità Confezione da 144
Resistente a Molti chetoni, sali, detergenti, alcoli, alcali e grassi
Serie 87-955