Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in lattice di gomma naturale arancioni Extra™ serie 87-955
Codice prodotto. 12687041
Click to view available options
Size:
10
11
6.5 to 11
7.5
8
9
Dimensione della confezione:
12 paia
pezzi 144
Codice prodotto. 12687041
Marca: Ansell™ 87955070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides for heavy duty handling where sensitivity is also required. Ansell Extra™ 87-955 Series Orange Natural Rubber Latex Immersion Gloves offer extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalies and fats.
  • 50% thicker than standard flocklined gloves
  • Chlorinated for better grip and increased chemical resistance
  • 100% natural rubber with no fillers for excellent resistance to mechanical hazards
  • 100% cotton flocking for softness, comfort and increased absorption
  • Ideal for chemical processing and preparation and maintenance of plant and heavy equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN 374
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Orange
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 7.5
Stile 87-955
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
Colore polso guanto Orange
Stile polso guanto Straight
Materiale rivestimento interno Cotton Flocking
Tipo di imballaggio Bagged
Tipo di palmo Reversed lozenge grip
Quantità 144Pack
Resistente a Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
Serie 87-955
Lunghezza (sistema metrico) 325 mm