Learn More
Daniels Healthcare™ Extra Polypropylene Sharp Bins
Codice prodotto. 12973485
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Codice prodotto. 12973485
Marca: Daniels Healthcare™ DD580YL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Daniels Healthcare™ Extra Polypropylene Sharp Bins that are an ideal solution for the management of sharps in high public access areas.
  • The unique rotating chamber helps prevent the retieval of contents
  • Rotary chamber offers a full warning which helps to overcome the risks involved with overfilling
  • Ensure that the position of the customer is secure and secure
  • The robust pail type handle enables simple and safe transportation
  • The container is manufactured to BS EN ISO 23907
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8.5 L
Certificazione/Conformità BS EN ISO 23907
Colore Yellow
Dimensioni (L x P) 198 x 78 mm
Lunghezza (sistema metrico) 198 mm
Quantità 15 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 78 mm
Include Closure
Da utilizzare con (applicazione) For management of sharps in high public access areas