Learn More
Taylor Wharton™ Tubi di estrazione
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna:
1200 mm
1800 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Extracting Tube |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transfer of cryogenic fluids |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3/8 in. MNPT |
| Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | 1800 mm |