Learn More
Gilson™ Extraction Cartridge Cap
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
- ASPEC Caps
- Gilson offers a variety of vials and caps in bulk for a number of applications.
Specifica
Specifica
| Descrizione | ASPEC Caps |
| Volume (sistema metrico) | 6 mL |
| Materiale | Natural PE |
| Quantità | 1000 Pk. |