Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraction Thimbles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extraction thimbles
- Glass insert with bores for solids
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |