Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Thielepape
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
271.04€ - 297.44€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
---|---|
Giunto rastremato standard | NS 45/40 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10040241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405143 |
150 mL |
271.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10274241
|
Lenz Laborglasintrumente
05405149 |
250 mL |
297.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Extractor heads acc. to Thielepape
- With NS 2-way stopcock
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass 3.3 | |
NS 45/40 |