Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. To Twisselmann
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extractor heads
- Acc. to Twisselmann
- With vacuum jacket
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Giunto rastremato standard | NS 45/40 |