Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. To Twisselmann
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Extractor heads
- Acc. to Twisselmann
- With vacuum jacket
- Made of DURAN™ tubing
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 70 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Giunto rastremato standard | NS 34/35 |