Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Heavy Solvents
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For the extraction of liquids with specific heavy solvents
- With insert filter (porosity: 0)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Fritte P0 |
| Giunto rastremato standard | NS 45/40 |