Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Light Solvents
Codice prodotto. p-7222481
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10385971
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05432137
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For the extraction of liquids with specific light solvents
  • With insert filter (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Fritte P0
Giunto rastremato standard NS 45/40