Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Parte inferiore giunto rastremato standard:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The complete apparatuses are consisting of: Jacketed extractor head made of DURAN™ tubing, Dimroth condenser (details on page 71)
- With thread GL 14
- Made of DURAN™ tubing
- Round bottom flask
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Duran Glass |
| Parte inferiore giunto rastremato standard | NS 29/32 |